文件
8.14029
Sigma-Aldrich
(4-Pyridylthio)acetic acid
for synthesis
同義詞:
(4-Pyridylthio)acetic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H7NO2S
CAS號碼:
分子量::
169.20
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
233-765-6
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (acidimetric)
自燃溫度
305 °C
mp
255-258 °C (decomposes)
體積密度
340‑390 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H7NO2S/c9-7(10)5-11-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H,5H2,(H,9,10)/p-1
InChI 密鑰
PGUPJAPHYIEKLT-UHFFFAOYSA-M
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3