推薦產品
產品名稱
Probumin® Bovine Serum Albumin Microbiological Grade, pkg of 1 kg
化驗
≥98% (purity)
品質等級
形狀
lyophilized powder
儲存期限
48 mo.
分子量
~66 kDa
純化經由
heat shock fractionation
包裝
pkg of 1 kg
製造商/商標名
Probumin®
來源
USA origin
技術
microbiological culture: suitable
雜質
0-5% moisture (Karl Fischer)
損耗
≤5%
pH值
6.8-7.2
負離子痕跡
chloride (Cl-): 0-12.0 mg/g
正離子痕跡
Na: 0-10 mg/g
異物活動
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
Vesicular Stomatitis, none detected
儲存溫度
2-8°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
文章
Probumin® BSA is a commonly used bovine serum albumin for buffers, non-specific blocking, protein stabilization and other diagnostic applications. Given the diverse uses of BSA, here are some frequently asked questions and answers about the molecule, formats, methods, and applications.