文件
8.08608
Sigma-Aldrich
1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)cyanuric acid
for synthesis
同義詞:
1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)cyanuric acid, 1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-s-triazine-2,4,6-trione
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H15N3O6
CAS號碼:
分子量::
261.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
212-660-9
化驗
≥98.0% (HPLC)
自燃溫度
430 °C
效力
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
134-138 °C
轉變溫度
flash point 270 °C
溶解度
1150 g/L
體積密度
580 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C9H15N3O6/c13-4-1-10-7(16)11(2-5-14)9(18)12(3-6-15)8(10)17/h13-15H,1-6H2
InChI 密鑰
BPXVHIRIPLPOPT-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 134 °C
Melting range (upper value): ≤ 138 °C
Identity (IR): passes test