文件
8.08096
Sigma-Aldrich
Tetrabromophthalic anhydride
for synthesis
同義詞:
Tetrabromophthalic anhydride
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8Br4O3
CAS號碼:
分子量::
463.70
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
211-185-4
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
14.67 Pa ( 20 °C)
品質等級
形狀
powder
效力
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
271-274 °C
密度
2.87 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8Br4O3/c9-3-1-2(8(14)15-7(1)13)4(10)6(12)5(3)11
InChI 密鑰
QHWKHLYUUZGSCW-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (ex Br): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 270 °C
Melting range (upper value): ≤ 280 °C
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2