文件
8.07582
Sigma-Aldrich
Heptanoic acid
for synthesis
同義詞:
Heptanoic acid, Enanthic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)5COOH
CAS號碼:
分子量::
130.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
203-838-7
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
1.35 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
380 °C
效力
7000 mg/kg LD50, oral (Rat)
運動黏度
5.00 cSt(20 °C)
mp
-8 °C
轉變溫度
flash point 117 °C
密度
0.92 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
InChI 密鑰
MNWFXJYAOYHMED-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.917 - 0.919
Identity (IR): passes test
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1