About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H10O
CAS號碼:
分子量::
122.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
200-456-2
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.08 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
410 °C
效力
2230 mg/kg LD50, oral (Rat)
300-2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.4-11.9 % (v/v)
pH值
6-7 (20 °C, 20 g/L in H2O)
bp
219 °C/1013 hPa
mp
-27 °C
轉變溫度
flash point 101.5 °C
密度
1.02 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
InChI 密鑰
WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
應用
- The bacteriostatic activity of 2-phenylethanol derivatives correlates with membrane binding affinity:研究探索2-苯乙醇衍生物的抑菌活性如何受到它们与膜的亲和性影响,进一步了解它们的抗菌有效性(IS Kleinwächter et al., 2021)。
- Anti-depressive-like effect of 2-phenylethanol inhalation in mice:研究探索2-苯乙醇吸入的神经心理学作用,说明它的潜在抗抑郁治疗应用(H Ueno et al., 2019)。
分析報告
含量测定(GC,面积%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.019 - 1.020
鉴别(IR):符合检验
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.019 - 1.020
鉴别(IR):符合检验
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
215.6 °F - closed cup
閃點(°C)
102 °C - closed cup