文件
8.06851
Sigma-Aldrich
1-Nitropropane
for synthesis
同義詞:
1-Nitropropane, N-Nitropropane
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C3H7NO2
CAS號碼:
分子量::
89.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352102
酶委員會索引編號:
203-544-9
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
7.6 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
420 °C
效力
455 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.2-11.0 % (v/v)
pH值
6.0 (20 °C, 0.9 g/L in H2O)
bp
131-132 °C/1013 hPa
mp
-108 °C
轉變溫度
flash point 36 °C
溶解度
14 g/L
密度
0.99 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3
InChI 密鑰
JSZOAYXJRCEYSX-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.999 - 1.003
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
2-Nitropropane (GC, area%): ≤ 0.10 % (a/a)
Identity (IR): passes test
象形圖
FlameSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
95.0 °F - closed cup
閃點(°C)
35 °C - closed cup