文件
8.06754
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-pyridinecarboxylate
for synthesis
同義詞:
Ethyl 3-pyridinecarboxylate, Ethyl nicotinate, 3-Pyridinecarboxylic acid ethyl ester, Nicotinic acid ethyl ester
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
3-(C2H5OOC)C5H4N
CAS號碼:
分子量::
151.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
210-370-7
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
效力
>2005 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
222-224 °C/1013 mbar
mp
8-9 °C
轉變溫度
flash point 93 °C
密度
1.11 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H9NO2/c1-2-11-8(10)7-4-3-5-9-6-7/h3-6H,2H2,1H3
InChI 密鑰
XBLVHTDFJBKJLG-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.106 - 1.108
Identity (IR): passes test
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
199.4 °F - closed cup
閃點(°C)
93 °C - closed cup