文件
8.06127
Sigma-Aldrich
吗啉
for synthesis
同義詞:
吗啉, 四氢-1,4-恶嗪
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4H9NO
CAS號碼:
分子量::
87.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
203-815-1
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
11 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
275 °C
效力
1900 mg/kg LD50, oral (Rat)
500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.4-15.2 % (v/v)
pH值
11 ( in H2O, undiluted)
運動黏度
2.2 cSt(20 °C)
bp
129 °C/1013 hPa
mp
-5 °C
轉變溫度
flash point 32 °C
密度
1.00 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2
InChI 密鑰
YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
分析報告
含量测定(GC,面积%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.999 - 1.001
水分(KF): ≤ 0.30 %
鉴别(IR):符合检验
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
87.8 °F - closed cup
閃點(°C)
31 °C - closed cup