重要文件
8.03513
Sigma-Aldrich
Diphenylmethane
for synthesis
同義詞:
Diphenylmethane, Benzylbenzene
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C6H5)2CH2
CAS號碼:
分子量::
168.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
202-978-6
形狀:
crystals
化驗:
≥98.5% (GC)
蒸汽壓力
1 hPa ( 77 °C)
化驗
≥98.5% (GC)
形狀
crystals
自燃溫度
485 °C
效力
2250 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.69-8.66 % (v/v)
bp
264-266 °C/1013 hPa
mp
22-25 °C
轉變溫度
flash point 130 °C
溶解度
0.014 g/L
體積密度
1006 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C13H12/c1-3-7-12(8-4-1)11-13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
InChI 密鑰
CZZYITDELCSZES-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 22 °C
Melting range (upper value): ≤ 25 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°C)
130 °C