重要文件
8.02622
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-chloro-2-methylpropane
for synthesis
同義詞:
1-Bromo-3-chloro-2-methylpropane, 1-Chloro-3-bromo-2-methylpropane, 1-Chloro-2-methyl-3-bromopropane
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClCH2CH(CH3)CH2Br
CAS號碼:
分子量::
171.46
分類程式碼代碼:
12352101
酶委員會索引編號:
230-224-6
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
bp
157-159 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point >110 °C
密度
1.48 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C4H8BrCl/c1-4(2-5)3-6/h4H,2-3H2,1H3
InChI 密鑰
ZKDOQFPDSUOLGF-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.481 - 1.484
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup