重要文件
8.02482
Sigma-Aldrich
Chromium(II) chloride
for synthesis
同義詞:
Chromium(II) chloride, Chromium dichloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Cl2Cr
CAS號碼:
分子量::
122.90
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
233-163-3
NACRES:
NA.22
形狀:
powder
品質等級
形狀
powder
效力
1870 mg/kg LD50, oral (Rat)
反應適用性
reagent type: reductant
mp
823-825 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Cr](Cl)Cl
InChI
1S/2ClH.Cr/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
XBWRJSSJWDOUSJ-UHFFFAOYSA-L
分析報告
Assay (oxidimetric): 89.0 - 93.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3