文件
8.00820
Sigma-Aldrich
Isopentanoic acid
for synthesis
同義詞:
Isopentanoic acid, 3-Methylbutyric acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2CHCH2COOH
CAS號碼:
分子量::
102.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
207-975-3
蒸汽壓力
0.5 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
420 °C
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.5-6.8 % (v/v)
pH值
3.1 (25 °C, 10 g/L in H2O)
bp
176 °C/1013 hPa
mp
-31 °C
轉變溫度
flash point 74 °C
溶解度
48 g/L
密度
0.93 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
InChI 密鑰
GWYFCOCPABKNJV-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.925 - 0.926
Identity (IR): passes test
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
176.0 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
80 °C - Pensky-Martens closed cup