文件
8.00610
Sigma-Aldrich
Hydroxypropyl methacrylate
(stabilised)
同義詞:
Hydroxypropyl methacrylate, Methacrylic acid 2-hydroxypropyl ester
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH2=C(CH3)COOCH2CH(OH)CH3
CAS號碼:
分子量::
144.17
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
248-666-3
蒸汽壓力
0.1 hPa ( 20 °C)
品質等級
自燃溫度
355 °C
效力
>4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值
6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
240 °C/1013 hPa
mp
-58 °C
轉變溫度
flash point 101 °C
溶解度
107 g/L
密度
1.029 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H12O3/c1-5(2)7(9)10-6(3)4-8/h6,8H,1,4H2,2-3H3
InChI 密鑰
ZMARGGQEAJXRFP-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay isomers (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.027 - 1.030
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
213.8 °F
閃點(°C)
101 °C