重要文件
8.00238
Sigma-Aldrich
肉桂酸乙酯
for synthesis
同義詞:
肉桂酸乙酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5CH=CHCOOC2H5
CAS號碼:
分子量::
176.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
NACRES:
NA.22
形狀:
liquid
化驗:
≥98.0% (GC)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
bp
271 °C/1013 hPa
mp
6-7 °C
轉變溫度
flash point 135 °C
密度
1.05 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O(CC)C(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O2/c1-2-13-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-9H,2H2,1H3/b9-8+
InChI 密鑰
KBEBGUQPQBELIU-CMDGGOBGSA-N
分析報告
含量测定(GC,面积%): ≥ 98.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.048 - 1.050
鉴别(IR):符合检验
由于其特定的熔程,产物可以是固体、液体、固化熔体或过冷熔体。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
275.0 °F
閃點(°C)
135 °C