文件
69740
Sigma-Aldrich
pET-21a(+) DNA - Novagen
Novagen′s pET-21a-d(+) vectors carry an N-terminal T7-Tag sequence plus an optional C-terminal His-Tag sequence.
同義詞:
cloning vector, expression vector, vector
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41106610
NACRES:
NA.51
品質等級
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1