重要文件
6680
Millipore
尿嘧啶核苷
同義詞:
尿嘧啶核苷
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H12N2O6
CAS號碼:
分子量::
244.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352208
NACRES:
NA.51
化驗
≥97% (HPLC)
≥99% (UV)
品質等級
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
雜質
≤1% ash
顏色
white to off-white
溶解度
water: soluble
正離子痕跡
heavy metals: <10 ppm
運輸包裝
ambient
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[nH]1[c]([n](cc[c]1=O)C2OC(C(C2O)O)CO)=O
InChI
1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)
InChI 密鑰
DRTQHJPVMGBUCF-UHFFFAOYSA-N
應用
  • 修饰核苷酸与RNA结构预测 : 本研究探讨了修饰核苷酸(包括尿苷类似物)对RNA结构预测的影响。该研究深化了我们对RNA生物学以及尿苷修饰在基因表达和调控中作用的理解,突出了尿苷在生化研究中的重要性(Varenyk and Lorenz, 2024).
  • 患脑性视损伤婴儿的CAD相关疾病(EIEE-50)。.: 本文讨论了尿苷在CAD相关疾病中的应用。该研究表明,补充尿苷可能对患有脑性视损伤和相关代谢紊乱的婴儿有治疗益处(Thurman et al., 2024).
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3