Key Documents
6.18405
Supelco
溴酚蓝 溶液
pH indicator solution 0.04%
同義詞:
3′,3′′,5′,5′′-四溴酚磺酰酞, 溴酚蓝 钠盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C19H9Br4NaO5S
CAS號碼:
分子量::
691.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116100
product name
溴酚蓝 溶液, 0.04% indicator
形狀
solution
SMILES 字串
[Na+].Oc1c(Br)cc(cc1Br)C(=C2/C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H10Br4O5S.Na/c20-12-5-9(6-13(21)18(12)24)17(10-7-14(22)19(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28;/h1-8,24H,(H,26,27,28);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
TWKDJMRHSLWRFI-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1