材料
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
品質等級
法律遵循
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
製造商/商標名
Opticap®
參數
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 20 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
長度
21.6 cm (8.5 in.)
柱標稱長度
5 in. (12.5 cm)
直徑
10.7 cm (4.2 in.)
入口接頭直徑
1.5 in.
入口到出口寬度
21.6 cm (8.5 in.)
出口接頭直徑
1.5 in.
雜質
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量法萃取物
≤30 mg/capsule
基質
Polygard®-CR
孔徑
25.0 μm nominal pore size
25.0 μm pore size
輸入
sample type liquid
接頭
inlet sanitary flange
38 mm (1 1/2 in.) inlet/outlet sanitary flange
outlet sanitary flange
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
特點和優勢
包裝
其他說明
準備報告
3 autoclave cycles of 30 min @ 126 °C; not in-line steam sterilizable