About This Item
線性公式:
(CH3CH2)2O
CAS號碼:
分子量::
74.12
Beilstein:
1696894
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
NACRES:
NA.22
bp:
34.6 °C (lit.)
推薦產品
產品名稱
二乙醚, anhydrous, ≥99.7%, contains 1 ppm BHT as inhibitor
等級
anhydrous
品質等級
蒸汽密度
2.6 (vs air)
化驗
≥99.7%
自燃溫度
320 °F
包含
1 ppm BHT as inhibitor
expl. lim.
36.5 %
折射率
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
密度
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-40.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-40 °C - closed cup