文件
567565
Sigma-Aldrich
葡萄糖酸锑钠
A pentavalent antimony compound that irreversibly inhibits protein tyrosine phosphatase (PTPase) activity, including Src homology PTPase-1 (SHP-1) (99% inhibition at ~11 µM) by forming a stable complex.
同義詞:
葡萄糖酸锑钠
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H17O17Sb2 · 3Na · 9H2O
CAS號碼:
分子量::
907.88
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥90% dry basis (≥30% Sb content, titration)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated
protect from light
顏色
white
溶解度
water: 1 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/2C6H10O7.3Na.9H2O.3O.2Sb/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;;;;;;;;;;;;;;;;/h2*2-5,7-8,10H,1H2,(H,12,13);;;;9*1H2;;;;;/q2*-2;3*+1;;;;;;;;;;;;;2*+2/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;;;;;;;;;;;;;;;;;/m11................./s1
InChI 密鑰
CUEDNFKBTFCOSV-UZVLBLASSA-L
一般說明
一种五价锑化合物,与Src同源蛋白酪氨酸磷酸酶(SHP-1)形成稳定的复合物,并不可逆地抑制它(在11 µM时抑制率为99%)。在浓度高约10倍(~110 µM)时也能抑制SHP-2和PTP1B。不抑制双特异性蛋白酪氨酸磷酸酶(PTPase)或丝裂原活化蛋白激酶磷酸酶-1(MKP-1)。据报道,在Baf3细胞中诱导一般蛋白酪氨酸磷酸化,并增强IL-3诱导的Jak2和Stat5蛋白酪氨酸磷酸化。也有报道增加了IL-3诱导的Baf3细胞增殖(ECmax = 44 µM)和GM-CSF诱导的TF-1细胞增殖(ECmax = 55 µM)。具有抗利什曼原虫作用。
一种五价锑化合物,通过形成稳定的复合物,不可逆地抑制蛋白质酪氨酸磷酸酶(PTPase)活性,包括Src同源PTPase-1(SHP-1)(在~11 µM处抑制99%)。在较高浓度(~110 µM)下,它抑制SHP-2和PTP1B活性。
生化/生理作用
主靶
PTPase活性,包括Src同源PTPase-1(SHP-1)
产物不与ATP竞争。
可逆性:是
细胞可渗透性:否
靶标IC50:~11 µM引起蛋白质酪氨酸磷酸酶(PTPase)活性99%的抑制,包括Src同源PTPase-1(SHP-1)
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
準備報告
可能需要在恒定搅拌下加热至75°C或在室温恒定搅拌过夜。
重構
溶液中不稳定;仅在使用前进行复溶。
其他說明
Wortmann, G., et al. 2002.Clin. Infect.Dis.35, 261.
Pathak, M.K. and Yi, T. 2001.J. Immunol.167, 3391.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Ben-Long Liu et al.
JCI insight, 5(20) (2020-09-23)
Recently programmed death-ligand 1 (PD-L1) receptor PD-1 was found in dorsal root ganglion (DRG) neurons, and PD-L1 activates PD-1 to inhibit inflammatory and neuropathic pain by modulating neuronal excitability. However, the downstream signaling of PD-1 in sensory neurons remains unclear.