文件
5.32729
Sigma-Aldrich
RIP1激酶抑制剂III
同義詞:
RIP1激酶抑制剂III
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H13F4N5O2
CAS號碼:
分子量::
431.34
分類程式碼代碼:
12352200
化驗
≥98% (HPLC)
品質等級
形狀
powder
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
light orange
溶解度
DMSO: 50 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
一般說明
RIP1 激酶的细胞可渗透、强效、可逆的抑制剂(在 RIP 荧光偏振测定中,IC₅₀ = 63)。
一种细胞可渗透的呋喃基嘧啶基-苯基脲化合物,通过靶向 RIPK1 ATP 结合口袋,使其成为无活性 DLG-out 构象(在针对 5 nM ATP-位配体的竞争性结合测定中,IC50 = 63 nM)可有效抑制 RIP1 激酶活性(IC50 = 13 nM; [ATP] = 50 µM),即使浓度高达 1 µM 也不影响 RIPK2 或 RIPK5 活性([ATP] = 10 µM)。有效抑制 Z-VAD(OMe)-FMK-(货号627610)处理的 U937 体外培养物中 TNFα 诱导的坏死性凋亡(EC50 = 250 nM),并且在体内 TNFα 静脉注射给药前 15 分钟给药能有效保护小鼠免受体温降低(77%;每次20 mg/kg),口服效果良好(血浆 Cmax = 1100 ng/mL,Tmax = 4 h,AUC = 14 µg·h/mL;2 mg/kg 口服)。在 300 激酶小组中的选择性分析显示仅对 25 个靶标(IC50<1 µM)有显著抑制作用,尤其是 RET、EPHA7、FLT3、EPHA6、HIPK4、DDR2、FMS、PDGFRa 和 TrkC(% 抑制(1 µM)分别为 97%、97%、96%、92%、91%、90%、86%、84% 和 84%)。
一种细胞渗透性,可口服的呋喃嘧啶基苯基脲化合物,可作为受体相互作用蛋白 1(RIP1)激酶的有效和可逆抑制剂(在 RIP 荧光偏振法和 ADP-Glo​​ 激酶测定中,IC50 分别为 63 nM 和 13 nM) 。与 RIP1 激酶的 ATP 结合袋结合时酶采用 DLG-out 失活构象。在通过放射性标记测定筛选 300 种激酶中显示出对 25 种其他蛋白激酶有中等抑制效果,但仅在高浓度(在 10 mM ATP 存在下, ~ 1 µM)下有效。在静脉注射 TNFα 给药之前 15 分钟注射可阻断 TNFα 诱导的坏死细胞死亡(在 U937 细胞中 IC50 = 250 nM),并保护小鼠免受 TNFα 诱导的低温休克。口服剂量(4 小时,AUC = 14 mg/h/ml; Cmax = 1,100 ng/ml)表现出理想的药代动力学特性并具有良好的全身性暴露。
请注意,由于水含量的变化,该化合物的分子量是因批次特异性的。
生化/生理作用
主靶
RIP1 激酶
细胞可透过性:是
警告
毒性:标准处理(A)
重構
仅使用新鲜的 DMSO 进行重悬。
重悬后,等分并冻存(-20°C)。
其他說明
Harris, P.A., et al. 2013.ACS Med. Chem. Lett.4, 1238.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3