product name
Fn14拮抗剂,L524-0366,
化驗
≥98% (HPLC)
品質等級
形狀
powder
效力
7.12 μM Ki
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
white
溶解度
DMSO: 25 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C1CSCCN1C(=O)C2=CN(N=N2)C3=CC(=CC=C3)Cl
一般說明
一种三唑基-硫代吗啉基-甲酮化合物,通过直接亲和相互作用(KD = 7.12 µM)充当成纤维细胞生长因子诱导型14(Fn14)拮抗剂,并与肿瘤坏死因子样弱凋亡诱导物(TWEAK)C末端/细胞外TNF的同源域(THD)竞争Fn14结合(对500 pg/mL sTWEAK的抑制率为16.8%;[药物]=25 µM)。显示在10 µM浓度下可完全抑制100 ng/mL sTWEAK刺激的T98G神经胶质瘤细胞迁移,并且比TNFα诱导的NF-κB活化更有效抑制TWEAK-(在使用Fn14-NF-kB-Luc和NF-κB-Luc细胞的报告基因分析中,分别为IC50 = 7.8 vs. 31.03 µ M),在T98G培养物中高达50 µM和72 h没有任何明显的细胞毒性。
与TWEAK C末端/细胞外TNF同源域(THD)竞争Fn14结合的三唑基-硫代吗啉基-甲酮化合物(KD = 7.12 µM)。显示在10 µM浓度下可完全抑制100 ng/mL sTWEAK刺激的T98G神经胶质瘤细胞迁移,并且比TNFα诱导的NF-κB活化更有效抑制TWEAK-(在报告基因分析中,分别为IC50 = 7.8 vs. 31.03 µ M),在T98G培养物中高达50 µM和72 h没有任何明显的细胞毒性。
生化/生理作用
主要靶标
成纤维细胞生长因子诱导型14(Fn14)
成纤维细胞生长因子诱导型14(Fn14)
可逆性:是
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重構
仅使用新鲜的DMSO进行溶解。
其他說明
Dhruv, H., et al. 2013.J. Biol. Chem.288, 32261.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
The Journal of biological chemistry, 288(45), 32261-32276 (2013-09-24)
Deregulation of the TNF-like weak inducer of apoptosis (TWEAK)-fibroblast growth factor-inducible 14 (Fn14) signaling pathway is observed in many diseases, including inflammation, autoimmune diseases, and cancer. Activation of Fn14 signaling by TWEAK binding triggers cell invasion and survival and therefore