文件
4.91050
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
high purity
同義詞:
1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H15F6N2P
CAS號碼:
分子量::
284.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
化驗
≥98.0% (HPLC)
pH值
5 (20 °C in H2O)
mp
12 °C
密度
1.38 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
分析報告
Purity (HPLC): ≥ 99.0 %
Identity (NMR): passes test
Halides (IC): ≤ 100 ppm
Water (K. F.): ≤ 100 ppm