文件
4.90049
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
for synthesis
同義詞:
1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H15BF4N2
CAS號碼:
分子量::
226.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
liquid
pH值
5 (20 °C in H2O)
mp
-71 °C
密度
1.20 g/cm3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H15N2.BF4/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;2-1(3,4)5/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI 密鑰
LSBXQLQATZTAPE-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Purity (HPLC): ≥ 98.0 %
Identity (NMR): passes test
Halides (IC): ≤ 0.1 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
象形圖
Skull and crossbonesEnvironment
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°C)
288 °C