文件
4.90029
Sigma-Aldrich
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium trifluoromethanesulfonate
for synthesis
同義詞:
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium trifluoromethanesulfonate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H20F3NO3S
CAS號碼:
分子量::
291.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
化驗
≥98.0% (electrophoresis)
形狀
liquid
pH值
6 (25 °C in H2O)
mp
3 °C
密度
1.25 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C9H20N.CHF3O3S/c1-3-4-7-10(2)8-5-6-9-10;2-1(3,4)8(5,6)7/h3-9H2,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
WZJDNKTZWIOOJE-UHFFFAOYSA-M
分析報告
Purity (electrophoresis): ≥ 98.0 %
Identity (NMR): passes test
Halides (IC): ≤ 0.1 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3