文件
487910-M
Millipore
(±)-S-亚硝基-N-乙酰青霉胺
Nitric oxide donor that mimics the actions of nitric oxide, including relaxation of isolated bovine coronary artery rings (EC₅₀ = 130 nM).
同義詞:
(±)-S-亚硝基-N-乙酰青霉胺, SNAP
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H12N2O4S
CAS號碼:
分子量::
220.25
分類程式碼代碼:
12352116
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
pale green
溶解度
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 25 mg/mL
methanol: soluble
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C7H12N2O4S/c1-4(10)8-5(6(11)12)7(2,3)14-9-13/h5H,1-3H3,(H,8,10)(H,11,12)
InChI 密鑰
ZIIQCSMRQKCOCT-UHFFFAOYSA-N
一般說明
一氧化氮供体在水性缓冲液中溶解后立即开始释放一氧化氮(t1/2=10 h)。模拟一氧化氮作用,包括离体牛冠状动脉环的放松(EC50=130 nM)。显著激活可溶性鸟苷酸环化酶。还报告可引起蛋白激酶C活性的可逆失活。诱导小鼠胸腺细胞发生凋亡。注意:1 个套装= 4 x 5 mg。
模拟一氧化氮作用的一氧化氮供体,包括离体牛冠状动脉环的放松(EC50=130 nM)。显著激活可溶性鸟苷酸环化酶。诱导小鼠胸腺细胞发生凋亡。注意:1 个套装= 4 x 5 mg。
生化/生理作用
主要靶标
一氧化氮供体
离体牛冠状动脉环放松中的EC50=130 nM
警告
毒性:刺激性(B)
重構
SNAP溶解后立即释放NO;临用前复溶。
其他說明
Nishio, E., et al. 1996.Biochem.Biophys.Res. Commun.221, 163.
Askew, S.C., et al. 1995.Bioorg.Med. Chem.3, 1.
Fehsel, K., et al. 1995.J. Immunol.155, 2858.
Gopalkrishna, R., et al. 1993.J. Biol. Chem.268, 27180.
Southan, E., and Garthwaite, J. 1991.Neurosci. Lett.130, 107.
Henry, P.J., et al. 1989.J. Pharmacol.Exp.Ther.248, 762.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3