文件
35043BC
Millipore
VIP® Gold EHEC Positive Control
new
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116129
儲存期限
24 mo.
品質等級
技術
lateral flow assay: suitable
應用
environmental
food and beverages
儲存溫度
2-8°C
一般說明
VIP® Gold EHEC Positive Control, 5mL
成分
One bottle, 5.0ml
相容性
BioControl, For use with VIP® Gold
測試方式
Lateral Flow
法律資訊
VIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2