重要文件
266785
Sigma-Aldrich
二酰基甘油激酶抑制剂I
The Diacylglycerol Kinase Inhibitor I, also referenced under CAS 93076-89-2, controls the biological activity of Diacylglycerol Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
同義詞:
二酰基甘油激酶抑制剂I, R59022,6-{2-{4-[(p-氟苯基)苯基亚甲基]-1-哌啶基}乙基}-7-甲基-5H-噻唑基-[3,2-a]-嘧啶-5-酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C27H26FN3OS
CAS號碼:
分子量::
459.58
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51111800
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white
溶解度
ethanol: 12 mg/mL
DMSO: 4 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
10-30°C
SMILES 字串
Fc1ccc(cc1)C(=C3CCN(CC3)CCc4[c]([n]5c([s]cc5)nc4C)=O)c2ccccc2
InChI
1S/C27H26FN3OS/c1-19-24(26(32)31-17-18-33-27(31)29-19)13-16-30-14-11-22(12-15-30)25(20-5-3-2-4-6-20)21-7-9-23(28)10-8-21/h2-10,17-18H,11-16H2,1H3
InChI 密鑰
MFVJXLPANKSLLD-UHFFFAOYSA-N
一般說明
通过抑制二酰基甘油代谢增强蛋白激酶C的活性。抑制二酰基甘油激酶(IC50 = 2.8 µM),而不影响磷酸二酯酶或磷脂酰肌醇激酶。在信号转导肌醇脂质代谢研究中增强这种效应。抑制完整细胞(IC50 = 3.6 µM)和分离膜(IC50 = 6.7 µM)中的人血小板DAG激酶。在猪胸腺细胞溶质中,它抑制80 kDa DAG激酶(IC50 = 10 µM),但对150 kDa DAG激酶没有效应。弱多巴胺D2和组胺H1拮抗剂和强5-羟色胺-S2拮抗剂。
生化/生理作用
主要靶标
二酰基甘油激酶
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
警告
毒性:刺激性(B)
重構
在复溶后存放于冰箱(4°C)。储备溶液在4°C下可稳定保存3个月。
其他說明
Goin, M., et al. 1993.FEBS Lett.316, 68.
Ohtsuka, T., et al. 1990.J. Biol. Chem.265, 15418.
de Chaffoy de Courcelles, D., et al. 1985.J. Biol. Chem.260, 15762.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3