文件
206700
Sigma-Aldrich
钙黄绿素-AM
A cell-permeable, non-fluorescent, and hydrophobic compound, which is rapidly hydrolyzed by intracellular esterases releasing the membrane-impermeable, hydrophilic, and intensely fluorescent calcein.
同義詞:
钙黄绿素-AM, 钙黄绿素-乙酰氧基甲酯,二乙酸酯,CAL-AM
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C46H46N2O23
CAS號碼:
分子量::
994.86
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
NACRES:
NA.25
品質等級
化驗
≥90% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
off-white
溶解度
DMSO: 5 mg/mL
螢光
λex 494 nm
λem 517 nm
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C46H46N2O23/c1-25(49)60-21-64-41(55)17-47(18-42(56)65-22-61-26(2)50)15-31-11-35-39(13-37(31)68-29(5)53)70-40-14-38(69-30(6)54)32(12-36(40)46(35)34-10-8-7-9-33(34)45(59)71-46)16-48(19-43(57)66-23-62-27(3)51)20-44(58)67-24-63-28(4)52/h7-14H,15-24H2,1-6H3
InChI 密鑰
BQRGNLJZBFXNCZ-UHFFFAOYSA-N
相關類別
一般說明
一种细胞可渗透性、非荧光和疏水的化合物,通过细胞内胞质酯酶快速水解,释放出不透过膜的、亲水的和强荧光的钙黄绿素(最大激发波长:494 nm;最大发射波长:517 nm)。一种细胞溶质荧光团,也可用于线粒体通透性孔转换成像。钙黄绿素比荧光素,羧基荧光素和BCECF更好地被活细胞保留,并且在多种哺乳动物细胞类型中其荧光更亮。可用于评估粘连,细胞活力,趋化性和多药耐药性(MDR)。
一种细胞可渗透性、非荧光和疏水的化合物,通过细胞内酯酶快速水解,释放出不透过膜的、亲水的和强荧光的钙黄绿素。也可用于线粒体通透性孔转换成像。钙黄绿素比荧光素,羧基荧光素或BCECF更好地被活细胞保留,并且在多种哺乳动物细胞类型中其荧光更亮。可用于评估粘连,细胞活力,趋化性和多药耐药性(MDR)。
生化/生理作用
主要靶标
线粒体通透性孔转换成像
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞可渗透性:是
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备液可在-20°C最长稳定4个月。
其他說明
Dhar, S., et al. 1998.Eur. J. Pharmacol.346, 315.
Essodaigui, M., et al. 1998.Biochemistry 37, 2243.
Lemasters, J.J., et al. 1998.Biochim.Biophys.Acta 1366, 177.
Feller, N., et al. 1995.Br. J. Cancer 72, 543.
Feller, N., et al. 1995.FEBS Lett.368, 385.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1