文件
20-148
Sigma-Aldrich
HAT组蛋白乙酰转移酶检测缓冲液,5x
For use in the HAT Assay.
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.84
品質等級
形狀
liquid
製造商/商標名
Upstate®
技術
activity assay: suitable (histone acetyltransferase (HAT))
運輸包裝
wet ice
相關類別
應用
研究类别
全部
品質
已通过组蛋白乙酰转移酶(HAT)活性测定试验进行了常规评估。
外觀
250mM Tris-base pH 8.0、50% 甘油、0.5mM EDTA和5mM二硫苏糖醇
儲存和穩定性
在-20°C下可保存2年
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Mechanisms of action of cyclosporin A on islet alpha- and beta-cells. Effects on cAMP- and calcium-dependent pathways.
F Martin,F J Bedoya
Life Sciences null
Preparation, characterization and 32P-postlabeling of butadiene monoepoxide N6-adenine adducts.
P Koivisto,R Kostiainen,I Kilpelainen,K Steinby,K Peltonen
Carcinogenesis null