文件
200965
Millipore
Big CHAP - CAS 86303-22-2 - Calbiochem
Non-ionic detergent analog of CHAPS and CHAPSO with significantly reduced electrostatic interactions that do not interfere in anion exchange chromatography on DEAE-cellulose. Aggregation number: 10.
同義詞:
BigCHAP, N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]cholamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C42H75N3O16
CAS號碼:
分子量::
878.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161900
NACRES:
NA.25
品質等級
SMILES 字串
C[C@H](CCC(=O)N(CCCNC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)CCCNC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3