Key Documents
1.93692
Supelco
乙酸锌二水合物
EMPLURA®
同義詞:
Zinc acetate dihydrate
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3COO)2Zn · 2 H2O
CAS號碼:
分子量::
183.48 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
產品線
EMPLURA®
儲存溫度
room temp
InChI
1S/2C2H4O2.2H2O.Zn/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;/q;;;;+2/p-2
InChI 密鑰
BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3