文件
1.93666
Supelco
碳酸钙
(precipitated), EMPLURA®
同義詞:
Calcium carbonate
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CaCO3
CAS號碼:
分子量::
100.09
Beilstein:
8008338
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
產品線
EMPLURA®
形狀
(precipitated)
密度
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI 密鑰
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany