文件
1.93658
Supelco
Barium chloride dihydrate
EMPLURA®
同義詞:
Barium chloride dihydrate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
BaCl2 · 2H2O
CAS號碼:
分子量::
244.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
產品線
EMPLURA®
儲存溫度
room temp
InChI
1S/Ba.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI 密鑰
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1