重要文件
1.93407
Supelco
过氧化氢 溶液
EMPLURA®
同義詞:
Hydrogen peroxide solution
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
H2O2
CAS號碼:
分子量::
34.01
Beilstein:
3587191
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352304
蒸汽壓力
23.3 mmHg ( 30 °C)
產品線
EMPLURA®
儲存溫度
20-25°C
SMILES 字串
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI 密鑰
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
包裝
1.93407.0521: 500ML, Minimum order quantity: 12
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1