文件
1.93271
Supelco
邻苯二甲酸氢钾
for analysis EMPARTA® ACS
同義詞:
Potassium hydrogen phthalate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H5KO4
CAS號碼:
分子量::
204.22
MDL號碼:
等級
ACS reagent
儲存溫度
room temp
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
包裝
1.93271.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup