等級
ACS reagent
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Ba+2].[Cl-].[Cl-].O.O
InChI
1S/Ba.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI 密鑰
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
包裝
1.93258.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1