文件
1.93250
Supelco
酒石酸二钠二水合物
for analysis EMPARTA® ACS
同義詞:
di-Sodium tartrate dihydrate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4H4Na2O6 · 2H2O
CAS號碼:
分子量::
230.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
等級
ACS reagent
儲存溫度
room temp
InChI
1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1
InChI 密鑰
FGJLAJMGHXGFDE-DGFHWNFOSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
包裝
1.93250.0251: 250 g, Minimum order quantity: 20
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1