重要文件
17-10460
Sigma-Aldrich
Magna ChIP® HiSens染色质免疫沉淀试剂盒
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41105331
NACRES:
NA.84
品質等級
一般說明
Magna ChIP HiSens试剂盒提供了一套经过验证、质量控制的完整试剂,以及一份详细的协议,使ChIP能够从细胞或组织中获得大量的染色质。我们专门为染色质免疫沉淀生产的蛋白A/G混合磁珠,能够使用比单独蛋白A或G更广泛的抗体,无需为不同的抗体同型购买不同的试剂盒。SCW缓冲液是Magna ChIP HiSens试剂盒独有的,可以使用单个缓冲液进行ChIP过程的多个步骤(超声、染色质免疫沉淀和洗涤)。随HiSens试剂盒提供的ChIP洗脱缓冲液经配制可以通过qPCR进行富集分析,无需额外的清理步骤便可获得更快的结果。
應用
单日染色质免疫沉淀(ChIP)试剂盒包含所有必要的试剂,可以使用磁性A/G珠从细胞或组织中获得低输入量的染色质。
特點和優勢
  • 少至10,000到多达1,000,000个细胞的稳健ChIP,用于从输入样品类型范围内生成染色质的方案和试剂。
  • 具有多种同型多克隆或单克隆抗体的优越性能。
  • 专用缓冲液和珠粒配方;低背景,高褶皱富集。
  • 用于超声、染色质IP和洗涤的单一缓冲系统
  • 在交联反转后无需额外纯化即可进行富集分析。
  • 兼容所有常用的下游分析应用- qPCR,下一代测序,微阵列。
包裝
试剂盒容量:24个染色质免疫沉淀试验
成分
10X甘氨酸;细胞核分离缓冲液;10X PBS;SCW缓冲液(超声/ChIP/洗涤);Magna ChIP蛋白A/G磁珠;低强度IP洗涤缓冲液;ChIP洗脱缓冲液;蛋白酶抑制剂鸡尾酒;蛋白酶K溶液
法律資訊
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
象形圖
CorrosionEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2