Key Documents
1.50619
Supelco
SAMS安装包
tubing L 5 m, pkg of 5 ea (fittings), for use with CARS system (SEQUANT)
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122409
包裝
pkg of 5 ea (fittings)
品質等級
技術
ion chromatography: suitable
管材長度
5 m
相容性
for use with CARS system (SEQUANT)
一般說明
带有 SAMS(SeQuant 阴离子膜抑制器)的 SeQuant CARS(连续阴离子再生系统)将增强并简化您的阴离子色谱分析。对洗脱液进行连续化学抑制可减少背景并增强分析物阴离子的信号。
该管试剂盒是 SAMS 安装所必需的,也包括在 CARS 系统中。
管子(5 m)和配件(6件),用于CARS系统(SeQuant)
分析報告
外观:符合
法律資訊
SeQuant is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany