重要文件
1.50611
Supelco
CARS 完整系统 (230V,50/60Hz)
for use with SeQuant anion membrane supressor
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
技術
ion chromatography: suitable
品質等級
相容性
for use with SeQuant anion membrane supressor
一般說明
带有 SAMS(SeQuant 阴离子膜抑制器)的 SeQuant CARS(连续阴离子再生系统)将增强并简化您的阴离子色谱分析。对洗脱液进行连续化学抑制可减少背景并增强分析物阴离子的信号。
该 CARS 系统需要 SAMS 抑制器才能运行。
用于SAMS抑制器(SeQuant)的连续自动再生系统
法律資訊
SeQuant is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany