product name
manu-CART™ 55 mm柱支架用于LiChroCART™ 55-2、55-3和55-4 mm HPLC-柱,
技術
HPLC: suitable
品質等級
儲存溫度
no temp limit
一般說明
manu-CART 支架55 mm用于55-2, 55-3和55-4 LiChroCART 柱。
分析報告
目视控制:通过测试
德国Zusatzstoff-Verkehrsverordnung的要求。
德国Zusatzstoff-Verkehrsverordnung的要求。
法律資訊
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MANU-CART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany