product name
Hibar® 250-10, column L × I.D. 25 cm × 10 mm
參數
400 bar pressure
品質等級
技術
HPLC: suitable (Semi Prep HPLC)
柱長度 × 內徑
25 cm × 10 mm
分離技術
supercritical fluid (SFC)
一般說明
HPLC column, customized packing, please specify packing material
儲存和穩定性
Storage temperature: no restrictions.
法律資訊
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany