重要文件
14-907-M
Sigma-Aldrich
PI3K-C2β 蛋白,10 µg
N-terminal 6His-tagged recombinant human PI3K-C2β, full length. For use in Kinase Assays.
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
生物源
human
品質等級
重組細胞
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
分子量
Mw 189 kDa
製造商/商標名
Upstate®
技術
activity assay: suitable (kinase)
NCBI登錄號
UniProt登錄號
一般說明
N末端带有6His标签重组人PI3K-C2β,全长。
产品来源:杆状病毒在Sf21昆虫细胞中的表达
應用
研究子类别
炎症 & 自身免疫机制
肿瘤学
肥胖症
研究类别
信号传导
生化/生理作用
蛋白质靶标:PI3KC2β
靶标亚家族:PI3K/PI4K
包裝
也提供250μg规格(目录号14-907M)-请查询价格和供货情况。
品質
在PIProfiler中进行常规评估。
外觀
Ni2+/NTA-琼脂糖
在50mM Tris/HCl pH7.5、300mM NaCl、0.1 mM EGTA、0.03%Brij-35、270mM蔗糖、0.2 mM PMSF、1mM苯甲脒、0.1%2-巯基乙醇中加入10 μg酶。 冷冻溶液。
儲存和穩定性
在-70°C下可保存6个月
其他說明
比活相关数据,请参阅检验报告以获取该酶的单独批次。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。