14-601-M
ROKβ/ROCK-I蛋白,活性,10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant, human ROCK-I amino acids 17-535, autoactivated by incubating with Mg/ATP & redialysed to remove excess ATP. For use in Kinase Assays.
同義詞:
Rho相关蛋白激酶, p160ROCK
登入查看組織和合約定價
全部照片(1)
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
推薦產品
生物源
human
品質等級
重組細胞
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
形狀
liquid
儲存期限
6 mo.
分子量
Mw 61.4 kDa
製造商/商標名
Upstate®
技術
activity assay: suitable (kinase)
NCBI登錄號
UniProt登錄號
儲存溫度
−70°C
基因資訊
human ... ROCK1(6093)
一般說明
研究领域:细胞凋亡
N端带His6标签的重组人ROCK-I氨基酸17-535;通过与Mg/ATP孵育自动激活,再透析去除过量ATP
产品来源:由Sf21昆虫细胞中的杆状病毒表达
N端带His6标签的重组人ROCK-I氨基酸17-535;通过与Mg/ATP孵育自动激活,再透析去除过量ATP
产品来源:由Sf21昆虫细胞中的杆状病毒表达
應用
研究类别
炎症 & 免疫学
炎症 & 免疫学
生化/生理作用
G蛋白RhoA/Rho激酶1(ROCK1)是一种丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶。对各种人肿瘤细胞的生长、侵袭和转移起重要的调节作用。ROCK1参与调节各种细胞的凋亡或程序性死亡。在多种肿瘤中都出现ROCK1的过表达,包括胶质母细胞瘤、黑色素瘤、骨肉瘤和肝细胞癌。该蛋白可通过磷酸化肌球蛋白调节性轻链增强肌动蛋白-肌球蛋白收缩。还可通过调节整合素β1-激活的粘着斑激酶(FAK)信号通路影响细胞迁移。
包裝
也提供250 µg的规格-订购250 µg的规格时,请致电咨询价格和供货情况,参考目录号14-601M。
品質
通过长S6底物肽(目录号12-420)的磷酸化进行常规评估
外觀
Ni2+/NTA-琼脂糖
儲存和穩定性
在-70°C下可保存6个月
其他說明
关于比活相关数据,请参阅该酶单独批次的检验报告。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2