文件
1.20595
Millipore
CSB Selective Supplement (Vancomycin)
同義詞:
CSB Selective Supplement (Vancomycin)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C66H75Cl2N9O24 · xHCl
CAS號碼:
分子量::
1449.25 (free base basis)
分類程式碼代碼:
41106212
酶委員會索引編號:
215-772-6
NACRES:
NA.74
agency
ISO
品質等級
形狀
lyophilized powder
pH值
2.5-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
應用
food and beverages
microbiology
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
適合性
Cronobacter spp.
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
條款
The new EN ISO 22964:2017 standard specifies a horizontal method for the detection of Cronobacter spp. in food, animal feed and environmental samples.
相關內容
The new EN ISO 22964:2017 standard specifies a horizontal method for the detection of Cronobacter spp. in food, animal feed and environmental samples.