文件
1.18308
Supelco
十二烷-1-磺酸钠盐
for ion pair chromatography LiChropur
同義詞:
十二烷-1-磺酸钠盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H25NaO3S
CAS號碼:
分子量::
272.38
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
219-200-6
NACRES:
NB.21
品質等級
化驗
≥99% (acidimetric)
技術
ion pair chromatography: suitable
透射率
200 nm, ≥70%
220 nm, ≥90%
250 nm, ≥98%
(0.005 M; 1 cm in H2O)
pH值
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
體積密度
330 kg/m3
儲存溫度
15-25°C
InChI
1S/C12H26O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
DAJSVUQLFFJUSX-UHFFFAOYSA-M
法律資訊
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2