product name
金测试, photometric, 0.5-12.0 mg/L (Au), Spectroquant®
產品線
Spectroquant®
品質等級
用途
sufficient for 75 tests
75 tests
特定分析物
gold
測量範圍
0.5-12.0 mg/L (Au)
技術
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
檢測方法
photometric (Rhodamine B)
儲存溫度
15-25°C
一般說明
方法:光度法,0.5 - 12.0 mg/l Au Spectroquant®
Spectroquant® Gold Reagent Test金测试盒(试剂版)可准确测定水性样本中的金离子浓度。为了分析未溶解的或复合形式的金,需要通过消化降解样本。
方法原理:所有金离子都被氧化剂氧化为三价金离子。在硫酸溶液中,这些离子与罗丹明B反应形成紫红色络合物,萃取后用光度法测定。
Spectroquant® Reagent Test试剂版测试盒包含高度稳定的即用型试剂混合物,用于根据随附说明书所述流程进行分析。
我们所有的预装版(Cell)和试剂版(Reagent)测试盒都配备了独特的实时ID(二维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
Spectroquant® Gold Reagent Test金测试盒(试剂版)可准确测定水性样本中的金离子浓度。为了分析未溶解的或复合形式的金,需要通过消化降解样本。
方法原理:所有金离子都被氧化剂氧化为三价金离子。在硫酸溶液中,这些离子与罗丹明B反应形成紫红色络合物,萃取后用光度法测定。
Spectroquant® Reagent Test试剂版测试盒包含高度稳定的即用型试剂混合物,用于根据随附说明书所述流程进行分析。
我们所有的预装版(Cell)和试剂版(Reagent)测试盒都配备了独特的实时ID(二维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
法律資訊
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2