文件
1.14767
Supelco
Copper Test, photometric
photometric, 0.02-6.00 mg/L (Cu), Spectroquant®
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
铜测试, photometric, 0.02-6.00 mg/L (Cu), Spectroquant®
產品線
Spectroquant®
品質等級
用途
sufficient for 250 tests
特定分析物
copper
測量範圍
0.02-6.00 mg/L (Cu)
技術
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
檢測方法
photometric (Cuprizone)
儲存溫度
15-25°C
一般說明
方法:光度法,0.02 - 6.00 mg/l Cu Spectroquant®
Spectroquant® Copper Reagent Test铜测试(试剂版)可准确定量水性样本中的铜含量。
方法原理:在氨介质中,铜(II)离子与铜酮反应形成蓝色络合物,用光度法测定。
该测试仅测定铜(II)离子。在测定未溶解或络合物结合的铜之前,必须通过消解分解样品。在过氧化氢的存在下,也能测定铜离子(I)。
该Spectroquant® Reagent试剂测试盒包含高度稳定的即用型试剂混合物,用于根据随附说明书所述流程进行分析。
我们所有的预装版(Cell)和试剂版(Reagent)测试盒都配备了独特的实时ID(二维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
應用
  • Discussion on the Mechanism of Gandoufumu Decoction Attenuates Liver Damage of Wilson′s Disease by Inhibiting Autophagy through the PI3K/Akt/mTOR Pathway Based on Network Pharmacology and Experimental Verification: This study explores a herbal decoction′s influence on liver damage in Wilson′s disease, with the copper assay kit used to monitor cellular copper levels as part of the experimental setup (Tang et al., 2023).
法律資訊
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
條款
Photometric determination with Cuprizon subsequent to acid mineralisation
Photometric determination with Cuprizon subsequent to acid mineralisation
酸矿化后使用 Cuprizon 进行光度测定
酸矿化后使用 Cuprizon 进行光度测定
相關內容
酸矿化后使用双环己酮草酰二腙的光度测定
Sample preparation and determination of heavy metals in textiles.